Learn More
BAIE 11-7082, TRC
Code produit 30240755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240755 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30240755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1187905MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
CAS 19542-67-7
Formule moléculaire C10H9NO2S
Quantité 5 mg
Synonyme BAY 11-7082, (E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile, (E)-3-(p-Tolylsulfonyl)-acrylonitrile, BAY 11-7821, BAY 117821
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
Nom IUPAC (E)-3-(4-méthylphényl)sulfonylprop-2-énenitrite
Poids moléculaire (g/mol) 207.25