Learn More
BAIE 11-7085, TRC
Code produit 30240526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240526 25 mg 25mg
30240964 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30240526 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB11879525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 196309-76-9
Formule moléculaire C13H15NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 249.33
Synonyme BAY 11-7085, (E)-3-[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]sulfonyl]-2-propenenitrile, BAY 117083
Nom IUPAC (E)-3-(4-tert-butylphényl)sulfonylprop-2-énenitréle
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-3-[(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H15NO2S/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)17(15,16)10-4-9-14/h4-8,10H,1-3H3/b10-4+