Learn More
BAY-218, MedChemExpress
Code produit 16490767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490767 50 mg
16487177 5 mg
16485336 100 mg
16444458 10 mg
16423096 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490767 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111449
MedChemExpress BAY-218 (AHR antagonist 1) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist extracted from patent WO2017202816A1, example 23, has an IC50 of 39.9 nM in human cell line.
BAY-218 (AHR antagonist 1) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist extracted from patent WO2017202816A1, example 23, has an IC50 of 39.9 nM in human cell line.
Spécification
Nom chimique ou matériau BAY-218
CAS 2162982-11-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H17ClFN3O3
Quantité 50 mg
Synonyme AHR antagonist 1
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 250 mg/mL (622.17 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NN(C3=CC=CC(F)=C3)C1=O)N[C@@H](C)CO
Poids moléculaire (g/mol) 401.82
Poids de la formule 401.82
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death