Learn More
BAY 41-2272, MedChemExpress
Code produit 16465846
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465846 100 mg
16463296 25 mg
16457847 5 mg
16435128 10 mg
16401367 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16465846 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12376
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau BAY 41-2272
CAS 256376-24-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H17FN6
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 17.5 mg/mL (48.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC=C1C5CC5
Poids moléculaire (g/mol) 360.39
Poids de la formule 360.39
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation