Learn More
BAY 41-2272, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Cyclopropyl-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-4-pyrimidinamine |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H17FN6/c21-16-6-2-1-4-13(16)11-27-20-14(5-3-9-23-20)17(26-27)19-24-10-15(12-7-8-12)18(22)25-19/h1-6,9-10,12H,7-8,11H2,(H2,22,24,25) |