Learn More
Bay 41-4109 racemate, MedChemExpress
Code produit 16454216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454216 100 mg
16445497 5 mg
16439456 50 mg
16432758 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16454216 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100029A
MedChemExpress BAY 41-4109 racemate is the racemate of BAY 41-4109. BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
BAY 41-4109 racemate is the racemate of BAY 41-4109. BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bay 41-4109 racemate
CAS 298708-79-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H13ClF3N3O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (252.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N=C(C2=NC=C(F)C=C2F)NC1C3=CC=C(F)C=C3Cl)OC
Poids moléculaire (g/mol) 395.76
Poids de la formule 395.76
Pourcentage de pureté 96.66%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus