Learn More
Bay 60-7550, MedChemExpress
Code produit 16476616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476616 100 mg
16468867 5 mg
16406288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16476616 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14992
MedChemExpress Bay 60-7550 is a potent and selective PDE2 inhibitor with a Ki of 3.8 nM.
Bay 60-7550 is a potent and selective PDE2 inhibitor with a Ki of 3.8 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bay 60-7550
CAS 439083-90-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H32N4O4
Quantité 100 mg
Synonyme BAY 607550
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33.3 mg/mL (69.87 mM)
SMILES O=C1N=C(NN2C1=C(N=C2[C@@H](CCCC3=CC=CC=C3)[C@@H](C)O)C)CC4=CC=C(C(OC)=C4)OC
Poids moléculaire (g/mol) 476.57
Poids de la formule 476.57
Pourcentage de pureté 98.12%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration