Learn More
BAY-8002, MedChemExpress
Code produit 16497757
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497757 5 mg
16485776 100 mg
16435038 10 mg
16401277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16497757 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY122312
MedChemExpress BAY-8002 is a potent, selective, orally active inhibitor of monocarboxylate transporter 1 (MCT1), with an IC50 of 85 nM in the MCT1-expressing DLD-1 cells, displays excellent selectivity against MCT4. Anti-tumor activity.
BAY-8002 is a potent, selective, orally active inhibitor of monocarboxylate transporter 1 (MCT1), with an IC50 of 85 nM in the MCT1-expressing DLD-1 cells, displays excellent selectivity against MCT4. Anti-tumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau BAY-8002
CAS 724440-27-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H14ClNO5S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (300.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(C2=CC(S(=O)(C3=CC=CC=C3)=O)=CC=C2Cl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 415.85
Poids de la formule 415.85
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death