Learn More
R&D Systems™ (±)-Bay K 8644
Code produit 18765936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18765936 10 mg 10mg
18075012 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18765936 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1544/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.50€
    278.25€ / 10mg
    Économisez 32.25€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x activator
L-type Ca2+ channel activator (EC50 = 17.3 nM). Has positive inotropic, vasoconstrictive and behavioral effects in vivo. In combination with BIX-01294 (Cat. No. 3364), helps generate induced pluripotent stem cells (iPSCs) from mouse embryonic fibroblasts (MEFs). Inhibits autophagy.
(S)-(-)-Enantiomer and (R)-(+)-Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71145-03-4
Formule moléculaire C16H15F3N2O4
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Bay K 8644
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 356.3
Pureté >99%
Poids moléculaire 356.301