Learn More
(±)-Compartiment K 8644, TRC
Code produit 30132936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132936 50 mg 50mg
30132423 100 mg 100mg
30006480 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132936 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB11900850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71145-03-4
Formule moléculaire C16H15F3N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 356.3
Synonyme (±)-Bay K 8644, Methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylate, BAY-k 8644, BK 8644, SQ 28873
Nom IUPAC méthyle 2,6-diméthyl-5-nitro-4-[2-(trifluorométhyl)phényl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl Ester
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
Poids de la formule 356.0984