Learn More
STEMCELL Technologies (+)-Bay K8644
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
Description
- (+)-Bay K8644, a modulator of potential operated calcium channels, exists as two enantiomers that have opposite actions (Hess et al.; Nowycky et al.; O'Neill et al.; Ravens et al.; Yamamoto et al.) (+)-Bay K8644 is an L-type channel blocker that has negative inotropic and vasodilatory effects (Artigas et al.; Franckowiak et al.; Ravens et al.)
- When combined with BIX-01294, enables reprogramming of mouse embryonic fibroblasts after transduction with OCT4 and KLF4 only (Shi et al.)
- Increases neuronal differentiation from neural stem and progenitor cells (NSCs) derived from the brains of postnatal mice (D'Ascenzo et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 98791-67-4 |
| Synonyme | (+)-Bay-K 8644; (+)-Bay-R 4407; (R)-(+)-Bay K 8644; NI 105; R 4407 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C16H15F3N2O4 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.