Learn More
Bayogenin, TRC
Code produit 30010419
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010419 0.5 mg 0.50mg
30003893 1 mg 1mg
30010259 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010419 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1190180.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6989-24-8
Formule moléculaire C30H48O5
Poids moléculaire (g/mol) 488.7
Synonyme Olean-12-en-28-oic acid, 2,3,23-trihydroxy-, (2β,3β,4α)-, Olean-12-en-28-oic acid, 2β,3β,23-trihydroxy- (7CI,8CI), 2β,3β,23α-Trihydroxy-12-oleanen-28-oic acid, Bayogenin, Bayogenine
Nom IUPAC (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11S,12aR,14bS)-10,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bayogenin
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H48O5/c1-25(2)11-13-30(24(34)35)14-12-28(5)18(19(30)15-25)7-8-22-26(3)16-20(32)23(33)27(4,17-31)21(26)9-10-29(22,28)6/h7,19-23,31-33H,8-17H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Poids de la formule 488.3502