Learn More
Sel disodique de bis-bêta-D-glucuronide de bazédoxifène, TRC
Product Code. 30337783
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 mg
Unit Size:
0.25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30337783 0.25 mg 0.25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30337783 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB1292650.25MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Bazedoxifene Bis-beta-D-Glucuronide Disodium Salt
Formule moléculaire C42 H48 N2 Na2 O15
Quantité 0.25 mg
Synonyme 4-[5-(beta-D-Glucopyranuronosyloxy)-1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-1H-indol-2-yl]phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C42H50N2O15.2Na/c1-22-28-20-27(57-42-36(50)32(46)34(48)38(59-42)40(53)54)14-15-29(28)44(21-23-6-10-25(11-7-23)55-19-18-43-16-4-2-3-5-17-43)30(22)24-8-12-26(13-9-24)56-41-35(49)31(45)33(47)37(58-41)39(51)52;;/h6-15,20,31-38,41-42,45-50H,2-5,16-19,21H2,1H3,(H,51,52)(H,53,54);;/q;2*+1/p-2/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,41+,42+;;/m0../s1
SMILES Cc1c(c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O[Na])cc2)n(Cc4ccc(OCCN5CCCCCC5)cc4)c6ccc(O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(=O)O[Na])cc16
Nom IUPAC [(2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[1-[[4-[2-(azepan-1-il)etoxi]fenil]metil]-3-metil-5-[(2S,3R,4S,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-sodiooxicarboniloxan-2-il]oxiindol-2-il]fenoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carbonil]oxisodio
Poids moléculaire (g/mol) 866.814
Poids de la formule 866.285