Learn More
RETSCH Broyeurs à mâchoires modèle BB 200
Code produit 10781613 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
BB 200
Matériau:
Acier 1.1750, acier 1.0344
Acier au manganèse, acier inoxydable
Acier inoxydable
Carbure de tungstène
Carbure de tungstène, acier inoxydable
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
3/N∼400 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Matériau Alimentation électrique Conditionnement
10781613 BB 200 Acier 1.1750, acier 1.0344 230 V, 50 Hz 1 pièce
10238551 BB 200 Acier au manganèse, acier inoxydable 230 V, 50 Hz 1 pièce
10598541 BB 200 Acier au manganèse, acier inoxydable 3/N∼400 V, 50 Hz 1 pièce
10268491 BB 200 Acier inoxydable 3/N∼400 V, 50 Hz 1 pièce
11974202 BB 200 Carbure de tungstène 3/N∼400 V, 50 Hz -
10360522 BB 200 Carbure de tungstène, acier inoxydable 3/N∼400 V, 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10781613 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.053.0019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29095.50€
    25193.69€ / 1 pièces
    Économisez 3901.81€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Spécification
Type de produit Broyeurs à mâchoires
Certifications/Conformité Certification CE
Description Broyeur à mâchoires, 1 160 x 450 x 900 mm (H x l x P), acier 1.1750 / acier 1.0344, 90 x 90 mm de largeur de mâchoire, collecteur de 5 L, modèle BB 200, 230 V, 50 Hz, connexion électrique monophasée / triphasée, puissance d’entraînement de 1,5 kW, taille d’aliments < 90 mm, finesse < 2 mm, affichage de l’écart d’échelle, IP 54, pour le broyage sans contamination par des métaux lourds
Dimensions (L x l x H) 900 x 450 x 1160 mm
Type d’affichage Écart d’échelle
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
À utiliser avec (application) Pour le broyage sans contamination par des métaux lourds
Hauteur (métrique) 1160 mm
Indice IP IP54
Longueur (métrique) 900 mm
Matériau Acier 1.1750, acier 1.0344
Modèle BB 200
Phase Monophasée/triphasée
Tension 230 V
Largeur (métrique) 450 mm
Fréquence 50 Hz