Description
- Excellentes performances de broyage
- Compensation de l’usure avec réglage du point zéro
- Réglage de largeur de fente infini
- Protection anti-surcharge
- Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
- Trémie d’alimentation sans rebond avec pince à ouverture rapide
- Moteur frein avec interrupteur de sécurité
- Chambre de broyage facile à nettoyer
- Raccord pour l’aspiration de la poussière
- Lubrification centrale
- Convient à l’intégration dans les installations automatiques
- Version spéciale pour le broyage des matériaux semi-conducteurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeurs à mâchoires |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Dimensions (L x l x H) | 1600 x 670 x 1450 mm |
| Alimentation électrique | 400 V, 50 Hz |
| À utiliser avec (application) | Chimie / Plastiques, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, verre / céramique |
| Hauteur (métrique) | 1450 mm |
| Indice IP | IP54 |
| Longueur (métrique) | 1600 mm |
| Matériau | Carbure de tungstène, acier inoxydable |
| Modèle | BB 300 |
| Afficher plus |