Learn More
RETSCH Concasseurs à mâchoires modèle BB 50
Code produit 15135543 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier
Acier au manganèse, acier inoxydable
Acier inoxydable
Carbure de tungstène
Oxyde de zirconium
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15135543 Acier 1 pièce
14831621 Acier au manganèse, acier inoxydable 1 pièce
14841621 Acier inoxydable 1 pièce
14851621 Oxyde de zirconium 1 pièce
14821621 Carbure de tungstène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15135543 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.062.0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20217.75€
    17503.59€ / 1 pièces
    Économisez 2714.16€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Conçu pour le broyage rapide et efficace et le pré-broyage de matériaux mi-durs, durs et cassants. Les concasseurs à mâchoires modèle BB 300 Retsch™ sont parfaits pour la préparation des échantillons dans les laboratoires.
  • Réduction puissante de la taille grâce à un entraînement de 1,1 kW
  • Instrument de paillasse compact
  • Mâchoire amovible pour un nettoyage facile
  • La vitesse réglable permet de s’adapter aux caractéristiques de l’échantillon
  • Compensation de l’usure avec réglage du point zéro
  • Clavier de commande pratique avec affichage numérique
  • Mise en mémoire du réglage de la largeur de fente
  • Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
  • Grande trémie pliable
  • Notification automatique en cas d’usure
Spécification
Type de produit Broyeurs à mâchoires
Certifications/Conformité Certification CE
Dimensions (L x l x H) 560 x 420 x 460 mm
Alimentation électrique 200/240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Parfaitement adapté pour écraser de petites quantités d’échantillons avec des aliments de grande taille doucement et sans perte.
Hauteur (métrique) 460 mm
Indice IP IP20 (IP00 aux fentes de ventilation)
Longueur (métrique) 560 mm
Matériau Acier
Modèle BB 50
Phase Moteur triphasé
Tension 200/240 V
Largeur (métrique) 420 mm
Fréquence 50/60 Hz