Learn More
Chlorhydrate BB-K31 (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide chlorane |
| CAS | 373598-29-9 |
| Formule moléculaire | C22H43N5O13.x(HCl) |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | (R)-4-amino-N-((1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-hydroxycyclohexyl)-2-hydroxybutanamide hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H43N5O13.ClH/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);1H/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1 |
| SMILES | NCC[C@H](C(N[C@@H]([C@@H]1O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]2O)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H]1O)=O)O.Cl |
| Nom IUPAC | D-estreptamina, O-3-amino-3-desoxi-α -D-glucopiranosil-(1 →6)-O-[6-amino-6-desoxi-α -D-glucopiranosil-(1 →4)]-N1-(4-amino-2-hidroxi-1-oxobutil)-2-desoxi-, (R)-, hidrocloruro; O-3-Amino-3-desoxi-α -D-glucopiranosil-(1 →6)-O-[6-amino-6-desoxi-α -D-glucopiranosil-(1 →4)]-N1-[(2R)-4-amino-2-hidroxi-1-oxobutil]-2-desoxi-D-estreptamina hidrocloruro; Antibiótico BB-K 31 hidrocloruro; Clorhidrato de BB-K31; Clorhidrato de (R)-4-amino-N-((1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-3-hidroxiciclohexil)-2-hidroxibutanamida |
| Poids moléculaire (g/mol) | 590.611 |
| Poids de la formule | 590.294 |