Learn More
BD Milieu BBL™ CTA
Description
- Semi-solid medium for identification and maintenance of gonococcus and other bacteria.
- Detects bacterial motility.
- Differentiates fastidious organisms based on carbohydrate fermentation reactions.
- Incorporates phenol red as a pH indicator for visible color change.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, AOAC |
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Milieu de culture CTA avec dextrose |
| Formule | L-cystine 0,5 g/l, produit de digestion pancréatique de caséine 20 g/l, gélose 2,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, sulfite de sodium 0,5 g/l, rouge de phénol 0,017 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour maintenir la croissance des micro-organismes |
| Type d’emballage | Tube |
| Quantité | 8 ml |