missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieu BBL™ CTA

Code produit p-3239926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de milieu:
Milieu de culture CTA avec dextrose
Milieu de culture CTA avec lactose
Milieu de culture CTA avec maltose
Type d’emballage:
Tube
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de milieu Type d’emballage Conditionnement
17372331 Milieu de culture CTA avec dextrose Tube 10 pièces
17392331 Milieu de culture CTA avec maltose Tube 10 pièces
17382331 Milieu de culture CTA avec lactose Tube 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17372331 Fournisseur BD Code fournisseur 221633

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Milieu de base simple pour le maintien et la détection de la motilité d’une grande variété de micro-organismes ; l’ajout de glucides permet de déterminer les réactions de fermentation

  • Semi-solid medium for identification and maintenance of gonococcus and other bacteria.
  • Detects bacterial motility.
  • Differentiates fastidious organisms based on carbohydrate fermentation reactions.
  • Incorporates phenol red as a pH indicator for visible color change.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité CE, AOAC
Couleur Beige
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Liquide
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Milieu de culture CTA avec dextrose
Formule L-cystine 0,5 g/l, produit de digestion pancréatique de caséine 20 g/l, gélose 2,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, sulfite de sodium 0,5 g/l, rouge de phénol 0,017 g/l
À utiliser avec (application) Pour maintenir la croissance des micro-organismes
Type d’emballage Tube
Quantité 8 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.