Learn More
BD BBL™ CultureSwab EZ™ et CultureSwab EZ II™
Description
Includes
Écouvillon en éponge de PU, sur tige en plastique fixée à un bouchon, inséré dans le tube de transport en plastique fourni
- Pas de dilution d’échantillon avec ce système sec ni d’ampoule pour écrasement
- Le système de transport élimine la prolifération d’organismes et les produits non viables généralement présents dans les systèmes à base de gélose
- Les micro-organismes aérobies restent viables pendant environ 48 heures
- Comprend un fond de tube arrondi pour une manipulation plus facile et un film d’emballage résistant à l’eau avec joint inviolable
- BD CultureSwab EZ II est similaire à BD CultureSwab EZ, sauf qu’il se présente comme un système à double écouvillon, permettant de réaliser en même temps une coloration de Gram et d’autres tests antigéniques directs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système CultureSwab™ EZ |
| Stérilité | Stérile |
| Swab Configuration | Applicateur unique |
| À utiliser avec (application) | Pour le prélèvement et le transport d’échantillons microbiologiques aérobies |
| Comprend | Écouvillon simple en mousse de PU, tige en plastique, bouchon, inséré dans le tube de transport en plastique |
| Quantité | 100 paquet |
| Shaft Material | Plastique |
| Conditions de stockage | 15 à 30 °C |