Learn More
BD Kits de digestion / décontamination du système mycobactérien BBL™ MycoPrep™
Code produit 15324564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
75 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15324564 75 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15324564 Fournisseur BD Code fournisseur 240862
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Pas de pesée et pas de mélange malpropre
  • Fournissez l’une des formulations recommandées par CDC les plus utilisées pour le traitement efficace des échantillons mycobactériens
  • Les kits pratiques tout compris sont une alternative aux méthodes traditionnelles de préparation des réactifs de digestion / décontamination des échantillons
  • Complet avec des flacons de solution NALC-NaOH et des sachets pré-dosés de tampon phosphate (pH 6,8)
  • Assure la standardisation en éliminant la nécessité de peser, reconstituer ou inventorier des ingrédients distincts
  • Reste stable jusqu'à 24 heures après activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de prélèvement d’échantillons
Certifications/Conformité CE
À utiliser avec (application) Pour la digestion et la décontamination des échantillons cliniques soupçonnés de contenir des mycobactéries, en particulier le Mycobacterium tuberculosis
Comprend 10 flacons de 75 mL de solution NALC-NaOH et 5 sachets de tampon phosphate (pH 6,8)
Quantité 10 flacons de 75 ml
Conditions de stockage 15°C à 25°C
Volume (métrique) 75 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • kit mycoprep
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide