Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes BBP12 300 dpi
Code produit 30242819 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Découpeur et dérouleur
Dérouleur
Alternate Part Number:
BBP12-EU-U-BWS
BBP12-EU-U-C-BWS
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Alternate Part Number Conditionnement
30242819 Dérouleur BBP12-EU-U-BWS 1 kit
30242831 Découpeur et dérouleur BBP12-EU-U-C-BWS 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30242819 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00€
    776.45€ / 1 kits
    Économisez 100.55€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'imprimante™ d'étiquettes BBP 12 offre de nombreuses fonctionnalités dans un outil compact grâce à son impression haute vitesse, une liste étendue d'options d'étiquetage et une conception simple et conviviale.
  • L'™ imprimante BBP 12 vous offre la polyvalence nécessaire pour imprimer tous vos types d'étiquettes de base à partir d'une seule machine, ce qui permet de réaliser des économies, de réduire les temps d'arrêt et de simplifier votre étiquetage.
  • Plus de 800 variétés d'étiquettes, y compris des rouleaux en vrac à alimentation externe et des pièces sur mesure, pour l'identification générale, le marquage des câbles, le suivi des actifs et bien plus encore.
  • Les rouleaux et rubans de support conçus spécialement avec un petit mandrin s’installent et se changent rapidement
  • L’axe de centrage du ruban élimine pratiquement tout risque de déformation du ruban
  • La taille compacte n’encombrera ni votre lieu de travail ni votre paillasse
  • Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite logicielle de poste de travail de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
Spécification
Type de produit Kit d’impression
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Écran tactile LCD couleur
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 10,21 in
Largeur (impériale) 7,99 in
Longueur (métrique) 259.33 mm
Largeur (métrique) 202.95 mm
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 190.50 mm
Dimensions (L x l) 259.33 x 202.95 x 190.50 mm
Capacité de couleur Monocouleur
Taille d’affichage 58.42 mm
Comprend Dérouleur
Langues Français, Espagnol, Allemand, Français, Néerlandais
Mémoire 128 MB Flash, 64 MB SDRAM, tarjeta de memoria SD Flash de hasta 32 GB
Modèle BBP12-EU-U-BWS
Vitesse d’impression 101,60 mm/s
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Poste de travail, fenêtre
Types de connecteurs Ethernet, série, USB
Système d’exploitation Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Poids (impériale) 5.07 lb.
Poids (métrique) 2.3 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, RoHS, EAC
Garantie 1 an
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Keyboard Type Aucun
Alternate Part Number BBP12-EU-U-BWS
Type de prise UE