Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes 300 dpi BBP12 – version UE avec coupeur, dérouleur et suite LAB Brady Workstation
Description
- L’imprimante d’étiquettes Brady BBP™12 est une imprimante de paillasse à transfert thermique d’entrée de gamme compacte, fiable et abordable.
- Idéale pour les clients ayant besoin d’un faible volume d’impression sur de nombreux matériaux différents dans les marchés de l’électricité, de la voix et de la communication de données, du LAB et de l’électronique spécialisée.
- Il vous permet d’imprimer des étiquettes, des marqueurs de câbles pour rouleaux, des manchons et bien plus encore.
- L’imprimante d’étiquettes est fournie avec la suite logicielle d’identification de laboratoire Brady Workstation qui vous permet de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.
- Cette suite combine des applications logicielles fréquemment utilisées pour créer des étiquettes d’identification en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Écran LCD couleur |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (métrique) | 202,00 mm |
| Hauteur (métrique) | 173,00 mm |
| Profondeur (métrique) | 258,00 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 258,00 x 202,00 x 173,00 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Comprend | Coupeur préinstallé, livré avec un dérouleur, un câble USB, un cordon d'alimentation, un CD du produit, un guide de démarrage rapide et la suite d'identification de laboratoire Brady Workstation. |
| Vitesse d’impression | 101,60 mm/s |
| Résolution | 300 dpi |
| Afficher plus |