Learn More
Brady™ Kit d’imprimante d’étiquettes BBP12 EU avec massicot et dérouleur
Code produit 15717042 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kit d’imprimante d’étiquettes BBP12 EU ; vitesse d’impression : 101,6 mm/s ; résolution : 300 dpi ; technologie d’impression : Transfert thermique ; poids (métrique) : 2,3 kg ; capacité de couleur : Monochrome
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15717042 Kit d’imprimante d’étiquettes BBP12 EU ; vitesse d’impression : 101,6 mm/s ; résolution : 300 dpi ; technologie d’impression : Transfert thermique ; poids (métrique) : 2,3 kg ; capacité de couleur : Monochrome
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15717042 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 195966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    929.00€
    723.45€ / 1 pièces
    Économisez 205.55€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’imprimante d’étiquettes BBP12 est une imprimante de paillasse à transfert thermique d’entrée de gamme, compacte, fiable et abordable, idéale pour l’impression de petits volumes sur un grand nombre de matériaux différents.
La BBP™12 permet d’imprimer tous vos types d’étiquettes de base à partir d’une seule machine, afin de réaliser des économies, de réduire les temps d’arrêt et de simplifier l’étiquetage.
  • Plus de 800 variétés d’étiquettes, y compris des rouleaux en vrac à alimentation externe et des pièces personnalisées pour l’identification générale, le marquage des fils, le suivi des biens, etc.
  • Les rouleaux et rubans de support conçus spécialement avec un petit mandrin s’installent et se changent rapidement
  • L’axe de centrage du ruban élimine pratiquement tout risque de déformation du ruban
  • La taille compacte n’encombrera ni votre lieu de travail ni votre paillasse
  • Livrée avec un massicot, un dérouleur et la suite logicielle de conception de base pour station de travail Brady™ gratuite
Spécification
Type d’affichage Écran numérique LCD en couleur
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 203 mm
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 191 mm
Profondeur (impériale) 10 in
Profondeur (métrique) 259 mm
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Imprimante BBP12 avec massicot préinstallé, dérouleur, câble USB, cordon d’alimentation UE, CD du produit, guide de démarrage rapide, suite de base Brady™
Langues Tchèque, Néerlandais, Français, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Kazakh, Lituanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 128 Mo (Flash), 64 Mo (SDRAM), carte mémoire SD Flash jusqu’à 32 Go
Modèle BBP12
Vitesse d’impression 101,6 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Ethernet, série, USB
Système d’exploitation Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (impériale) 5,1 lb
Poids (métrique) 2,3 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles
Garantie 1 an
Tension 110/240 V
Alternate Part Number BBP12-EU-U-CUTTER