Learn More
Brady™ Kit d'imprimante d'étiquettes BBP12 (UE) avec dérouleur, lecteur de codes-barres et suite logicielle de numérisation et d'impression pour station de travail.
Code produit 17135421 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kit imprimante d'étiquettes BBP12 UE ; Profondeur (métrique) : 259 mm ; Hauteur (métrique) : 191 mm ; Largeur (métrique) : 202 mm ; Capacité de couleur : Monochrome ; Diamètre (métrique) : 25,4 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17135421 Kit imprimante d'étiquettes BBP12 UE ; Profondeur (métrique) : 259 mm ; Hauteur (métrique) : 191 mm ; Largeur (métrique) : 202 mm ; Capacité de couleur : Monochrome ; Diamètre (métrique) : 25,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17135421 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 302670
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce kit pratique comprend une imprimante, un dérouleur, un lecteur de codes-barres et la suite logicielle Workstation Scan and Print.
L'imprimante™ d'étiquettes BBP 12 offre une grande puissance dans un outil compact grâce à son impression haute vitesse, sa liste étendue d'options d'étiquetage et sa conception simple et conviviale.
  • Offre la possibilité d'imprimer tous les types d'étiquettes de base à partir d'une seule machine, ce qui permet de réaliser des économies et de réduire les temps d'arrêt.
  • Plus de 800 variétés d’étiquettes, y compris des rouleaux en vrac à alimentation externe et des pièces personnalisées pour l’identification générale, le marquage des fils, le suivi des biens, etc.
  • Les rouleaux et rubans à petit noyau, spécialement conçus, permettent une installation rapide et réduisent le temps de changement de format.
  • L’axe de centrage du ruban élimine pratiquement tout risque de déformation du ruban
  • La taille compacte n’encombrera ni votre lieu de travail ni votre paillasse
  • Navires avec dérouleur, lecteur de codes-barres et le Brady™ Application de numérisation et d'impression pour poste de travail permettant la conception de modèles d'étiquettes et l'impression automatisée d'étiquettes déclenchée manuellement.
Specifications
Type d’affichage Écran numérique LCD en couleur
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 203 mm
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 191 mm
Profondeur (impériale) 10 in
Profondeur (métrique) 259 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25.4 mm
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Imprimante, dérouleur, USB Câble, cordon d'alimentation UE, CD du produit, guide de démarrage rapide, lecteur de codes-barres Xenon 1900HD, Brady™ Suite de numérisation et d'impression pour postes de travail
Langues Tchèque, Néerlandais, Français, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Kazakh, Lituanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 64 MB
Modèle BBP12
Vitesse d’impression 101.6 mm/s
Résolution 300 dpi
Système d’exploitation Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (impériale) 5.1 lb.
Poids (métrique) 2.3 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles
Garantie 1 an
Tension 110/240 V
Alternate Part Number BBP12-SPS-UE