Learn More
Velp Scientifica™ Extracteur semi-automatique de solvant série SER 148
BIOPHARMA
Code produit 10787708 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
3 positions, 500 W
6 positions, 950 W
Longueur (métrique):
480 mm
700 mm
Largeur (métrique):
480 mm
700 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
10787708 3 positions, 500 W 480 mm 480 mm 1 pièce
10536243 6 positions, 950 W 700 mm 700 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10787708 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F30300240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8698.14€
    7683.00€ / 1 pièces
    Économisez 1015.14€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Fonctionne selon la technique Randall pour déterminer la teneur des produits solubles. L’extracteur semi-automatique de solvant Velp Scientifica™ série SER 148 peut être utilisé pour séparer une substance des échantillons solides et semi-solides à l’aide de l’immersion, du lavage et de la récupération des solvants.
  • Meilleur que les extracteur Soxhlet ordinaires
  • Jusqu’à 5 fois plus rapide que les extracteurs Soxhlet traditionnels (solvant chaud vs solvant froid)
  • Faible consommation de solvants (jusqu’à 75 %)
  • Coûts par analyse limités
  • Choix & Praticité
  • 29 programmes vides intégrés disponibles
  • Deux modèles disponibles pour correspondre à la charge d’échantillon
  • SER 148/3, un système d’extraction des solvants 3 positions
  • SER 148/6, un système d’extraction des solvants 6 positions
Spécification
Type de produit Extracteur à solvant
Capacité (métrique) 30 à 100 ml
Description 3 positions, 500 W
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 620 mm
Longueur (métrique) 480 mm
Largeur (métrique) 480 mm
Poids (métrique) 30 kg