Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes BBP12
Code produit 15430705 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante d’étiquettes avec dérouleur
Imprimante d’étiquettes avec dérouleur, UE
Kit d’impression d’étiquettes EU
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15430705 Imprimante d’étiquettes avec dérouleur 1 pièce
15512000 Imprimante d’étiquettes avec dérouleur, UE 1 pièce
15532000 Kit d’impression d’étiquettes EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15430705 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 195566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00€
    576.45€ / 1 pièces
    Économisez 165.55€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une vitesse d’impression élevée avec la possibilité de traiter un large éventail d’étiquettes d’identification. L’imprimante pour étiquettes Brady™ BBP12 est une imprimante d’entrée de gamme pour l’identification d’échantillons de laboratoire.
  • Imprime de nombreux types d’étiquettes de 10 mm à 112 mm de largeur
  • Positionnement précis de l’image et du code-barres sur les petites étiquettes
  • Qualité d’impression standard de 300 dpi
  • Écran LCD couleur
  • Fournie avec un dérouleur externe pour imprimer sur des rouleaux d’étiquettes plus grands
  • Autonome, compatible avec tous les claviers universels
  • Dimensions (l x P x H) : 202 x 258 x 173 mm
Spécification
Type de produit Imprimante d’étiquettes avec dérouleur
Type d’affichage Écran numérique LCD en couleur
Print Technology Transfert thermique
Largeur (métrique) 202 mm
Hauteur (métrique) 173,00 mm
Profondeur (métrique) 258,00 mm
Dimensions (L x l) 173 x 202 mm
Capacité de couleur Monochrome
Description Imprimante d'étiquettes BBP12 avec dérouleur, alimentation électrique UE
Comprend Cette imprimante d'étiquettes BBP12 est livrée dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un dérouleur, un câble USB, un cordon d'alimentation, un CD de produit et un guide de démarrage rapide.
Langues Allemand, anglais, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, italien, kazakh, lituanien, norvégien (Bokmål), néerlandais, polonais, portugais, russe, slovaque, suédois, tchèque et turc., Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovakian, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 64 MO
Vitesse d’impression 100 étiquettes/jour
Résolution 300 dpi
Type de logiciel LabelMark, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers, CodeSoft
Types de connecteurs Série, USB, Ethernet
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (métrique) 2,5 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, RoHS, EAC
À utiliser avec (application) Identification des actifs, Etiquetage par code-barres, Marquage des fils et câbles, Identification des laboratoires
Quantité 1 de chaque
Garantie 1 an
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Alternate Part Number BBP12-EU-DÉROULEMENT
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.