Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes BBP12 UK avec Unwinder
Code produit 15522000
Change view
Click to view available options
Type de logiciel:
Produit CD, LabelMark 6 Pro CD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de logiciel unitSize
15522000 Produit CD, LabelMark 6 Pro CD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15522000 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 195570
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Imprime à une qualité de 300 dpi. L’imprimante d’étiquettes Brady™ BBP12 UK avec Unwinder crée des étiquettes qui peuvent supporter les températures de l’azote liquide et de l’autoclave.
  • Imprime de nombreux types d’étiquettes d’identification de 10 mm à 112 mm de largeur
  • Compact, adaptée à chaque bureau
  • Meilleur prix / qualité sur le marché pour une impression à faible volume
  • Qualité d’impression en 300 dpi standard permettant un positionnement précis des codes-barres et image sur de petites étiquettes
  • L’affichage LCD couleur complet et l’interface logicielle intuitive sont simples à utiliser. Aucune formation étendue n’est donc nécessaire
  • Menu d’étalonnage simple avec impression en 1-2-3 étapes faciles
  • Connectivité Ethernet par défaut, vous permettant de travailler sur un réseau
  • Connectez n’importe quel clavier universel via USB 2.0 pour fonctionner en mode autonome
  • Imprimez l’heure et la date sur vos étiquettes via la fonction “Horloge en temps réel"
  • Grâce à son puissant processeur de 32 bits et à sa mémoire étendue, il peut imprimer jusqu’à 100 mm/s
  • L’imprimante prend en charge les langages de programmation Zebra™ et Eltron™ standard
  • Fournie avec un dérouleur gratuit pour imprimer sur des rouleaux d’étiquettes plus grands
Spécification
Type d’affichage Full-color LCD
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (métrique) 258 mm
Largeur (métrique) 202 mm
Hauteur (métrique) 173 mm
Profondeur (métrique) 258.00 mm
Dimensions (L x l x H) 258 x 202 x 173 mm
Capacité de couleur Monochrome
Description BBP12 Label printer 300 dpi - UK with Unwinder and LabelMark Pro Software
Comprend Unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide, and LabelMark 6 Pro CD
Langues Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 64 MB
Vitesse d’impression 100 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Produit CD, LabelMark 6 Pro CD
Types de connecteurs Série, USB, Ethernet
Plage de températures (métrique) 5 à 40°C
Poids (métrique) 2.5 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, RoHS, EAC
À utiliser avec (application) Identification des actifs, Etiquetage par code-barres, Marquage des fils et câbles, Identification des laboratoires
Quantité 1 Ea.
Garantie 1 Year
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA (UK)
Tension 110/220 V