Specifications
| Type de produit | Sign and Label Printer |
| Type d’affichage | Intuitive Touchscreen |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Largeur (métrique) | 305 mm |
| Hauteur (métrique) | 225 mm |
| Profondeur (métrique) | 280.00 mm |
| Dimensions (L x l) | 101 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Mémoire | 50 MB internal memory |
| Modèle | BBP31 |
| Show More |