Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP33
Code produit 15177123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante de signes et d'étiquettes
Imprimante d’étiquettes Royaume-Uni
Imprimante d’étiquettes pour PC
Type de logiciel:
LabelMark
Logiciels LabelMark et MarkWare
MarkWare
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers, CodeSoft.
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Type de logiciel unitSize
15177123 Imprimante de signes et d'étiquettes Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers, CodeSoft. 1 pièce
15107133 Imprimante de signes et d'étiquettes Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers, CodeSoft. 1 pièce
15147133 Imprimante d’étiquettes Royaume-Uni Logiciels LabelMark et MarkWare 1 pièce
15117133 Imprimante d’étiquettes pour PC LabelMark 1 pièce
15187123 Imprimante d’étiquettes Royaume-Uni MarkWare 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15177123 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 711071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’étiqueteuse BBP33 est une imprimante d’étiquettes industrielle simple, puissante et rapide. Cette étiqueteuse dispose d’un fonctionnement sans problème complet avec configuration automatique des étiquettes, pas d’étalonnage, pas de réglage du capteur et pas de déchets d’étiquettes. L’imprimante BBP33 facilite également les changements de matériaux. Avec un ruban et des étiquettes de cartouche à toute épreuve, il suffit à l’utilisateur de déposer la cartouche, de la verrouiller et de commencer à taper. Le BBP33 s’imprime sur la première étiquette et produira une identification pour une gamme d’applications, y compris l’identification des fils et des panneaux, les étiquettes d’arcs électriques et de sécurité, les plaques signalétiques et les étiquettes de cartes de circuits imprimés, les étiquettes des installations de lignes de production, les marqueurs pour tuyaux, les étiquettes 5S et bien plus encore.
  • Cartouches de matériaux faciles à charger sans nécessiter d’étalonnage (en environ 15-20 secondes)
  • Imprime des étiquettes de 0,5 po à 4 po de large
  • Un large choix de rouleaux, étiquettes et rubans de couleurs durables est également disponible
Spécification
Type de produit Imprimante de signes et d'étiquettes
Type d’affichage Écran LCD monochrome
Print Technology Transfert thermique
Largeur (métrique) 230,6 mm
Hauteur (métrique) 241,60 mm
Profondeur (métrique) 304,80 mm
Dimensions (L x l) 106,00 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Cette imprimante d'étiquettes BBP33 est livrée dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un cordon d'alimentation, un câble USB, un CD de pilotes, un kit de nettoyage, un CD de produits et un guide de démarrage rapide.
Langues Bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, hongrois, italien, norvégien (Bokmål), polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, turc.
Mémoire 4 GO
Vitesse d’impression 100 mm/sec
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers, CodeSoft.
Types de connecteurs Cordon d'alimentation pour l'Europe continentale ou le Royaume-Uni, USB, Ethernet, en option : Wifi, Bluetooth
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Poids (métrique) 5,3 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australie / Nouvelle-Zélande), EAC (Russie, Biélorussie et Kazakhstan), CCC (Chine) et RoHS Chine
À utiliser avec (application) Imprimante polyvalente avec un large choix d'accessoires pour le marquage des fils et des câbles, l'identification des produits, le marquage et l'identification de la sécurité et des bâtiments dans le domaine électronique et pour les applications Lean / 5S
Quantité 1 pièce
Garantie 1 an
Détails du bloc d’alimentation 220 V