Description
- Poignée télescopique 95-180 cm
- Aluminium anodisé ; léger et puissant
- Autoclavable (maximum recommandé de 121 °C pendant 30 minutes)
- Le manche télescopique s’étend de 95 à 180 cm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poignée de serpillière en salle blanche |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Aluminium anodisé |