Learn More
Berkshire™ BCR™ Tête de mop plate mini isolatrice
Code produit 18895374 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
18895374 Gris
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18895374 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur ICTMOPHEAD10P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    58.87€ / 1 pièces
    Économisez 1.13€
    1% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
L'outil de nettoyage BCR Isolator est léger, économique et maniable ; il s'utilise avec des essuyeurs plats non tissés standard.
  • La tête du balai, les manches et les housses peuvent être stérilisés en autoclave ou par irradiation gamma
  • Propre et léger
  • Tête de balai en aluminium
  • Compatible avec les essuyeurs non tissés Berkshire™ de 9 x 9 in
  • Mécanisme de raccordement rapide du manche facilitant la fixation après le passage par le sas
  • Les têtes de balai pivotent à 360° et peuvent être bloquées pour une rotation à 180° si nécessaire
Remarque :  Le manche n'est pas inclus ; vendu séparément (voir 19-066-734).
Spécification
Type de produit Outil de nettoyage de l’isolateur
Type de tête Rectangle
Couleur Gris
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Essuyeurs non tissés Berkshire, manche télescopique
À utiliser avec (application) Nettoyage par isolateur
Certifications/Conformité ISO Classes 3-7, salle blanche classe 1-100 000, classe EU B/C/D
Color-coded Non
Matériau Aluminium