Learn More
Berkshire Corporation BCR Mini Flat Mop Handle
Code produit 18885374 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) de la poignée:
14 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) de la poignée
18885374 14 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18885374 Fournisseur Berkshire Corporation Code fournisseur ICTHANDLE141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    137.38€ / 1 pièces
    Économisez 26.62€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
The BCR™ Isolator Cleaning Tool handle offers a light weight, low cost, maneuverable tool.
  • Autoclavable (Recommended maximum of 121°C for 30 minutes)
  • Anodized aluminum, lightweight and strong
  • Telescoping handle option available 37 to 71 in. (95 to 180 cm)
  • 14 in. (35 cm) and 24 in. (61 cm) handle options available
  • Wall thickness: 0.80 ± 0.05 in.
  • Grip: Soft molded polyethylene
  • Color: Black
Spécification
Type de produit Isolator Tool, Quick Disconnect Handle Attachment
Couleur Black
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) de la poignée 14 in.
Jetable Reusable
Color-coded No
Matériau Plastic