Learn More
Berkshire™ BCR™ Doublures de gants en polyester, doigts complets
BIOPHARMA
Code produit 12940975 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande
Universel
Conditionnement:
10 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12940975 Universel 10 paires
12950975 Grande 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12940975 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur BGL3.20R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.45€
    32.94€ / 10 paires
    Économisez 7.51€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez le confort lors d’un port prolongé de gants avec des doublures en polyester à doigts complets. Fabriquées en polyester tricoté 100 % en filament continu, ces doublures réutilisables et sans couture offrent une couverture et une évacuation de l’humidité sous les gants en latex, nitrile et autres.
  • Les doublures pour gants en salle blanche améliorent le confort de l’opérateur.
  • Réduisent considérablement la transpiration et la dermatite de contact associées au latex, à l’uréthane, au PVC, au nitrile et à d’autres gants destinés à la manipulation de produits chimiques.
  • Les liners peuvent être lavés et réutilisés à plusieurs reprises.
  • Choisissez parmi une large gamme de tailles codées par couleur pour un contrôle facile de la crosse.
  • Atrributes clés
    • Polyester tricoté 100 % filament continu
    • Le polyester offre une barrière protectrice plus fine, mais durable pour l’utilisateur.
    • Le design à doigts complets permet une protection totale pour les utilisateurs de gants les plus sensibles
    • Construction transparente, ambidextre et réutilisable
  • Applications
    • Pour une utilisation en laboratoires et environnements de fabrication
    • Peut être utilisé seul comme gants d’inspection pour éviter les empreintes digitales sur les circuits imprimés, les verres, les lentilles, les optiques et d’autres surfaces critiques
    • Nylon Les doublures de gants offrent une fine barrière pour le traitement humide et lié à la température
    • La doublure pour gants convient à toutes ISO les salles blanches de la classe lorsqu’elle est portée sous un gant en nitrile, latex, vinyle, néoprène ou autre type
Spécification
Structure Maille sans coutures
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polyester
Type de produit Doublures des gants
Dimensions Universel
Stérilité Non stérile
Type de doigt Complet
À utiliser avec (application) Laboratoires, Fabrication, ISO Salles blanches de classe, Undergloves, Inspection
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Couleur de l’ourlet Blanc
Type d’emballage Carton
Quantité 10/Pk., 20 Pk./Cs.
Séries BGL3
Gamme de produits BCR