Learn More
Berkshire™ Doublures de gants pour salles blanches en polyester BCR™ à demi-doigts
BIOPHARMA
Code produit 12415180 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande
Type d’emballage:
Paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type d’emballage Conditionnement
12415180 Grande Paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12415180 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur BGL2.20L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.14€
    20.61€ / 10 pièces
    Économisez 9.53€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le modèle en polyester tricoté à filament continu est fin mais durable, tandis que le modèle à demi-doigts permet la tactilité en plus d’éliminer l’humidité des paumes.
  • Réduisent la transpiration et la dermatite de contact généralement associées au port de gants en latex, en uréthane, en PVC ou en nitrile
  • Le modèle à demi-doigts permet la tactilité tout en éliminant l’humidité des paumes
  • Le polyester 100 % tricoté à filaments continus est fin, mais durable
  • Le modèle ambidextre peut être utilisé sur n’importe quelle main
  • Les gants peuvent être blanchis à plusieurs reprises pour être réutilisés
  • Conviennent au nettoyage dans des salles blanches ISO
Spécification
Structure Seamless Knit
Matériau de la manchette Knitted Polyester
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Yes
Latex Free Yes
Matériau Polyester
Type de produit Glove Liners
Dimensions Grande
Stérilité Non-sterile
Type de doigt Demi
À utiliser avec (application) Laboratoires et environnements de fabrication
Sexe Unisex
Couleur de manchette de gant White
Type de manchette de gant Tricoté
Couleur de l’ourlet Bleu
Type d’emballage Paquet
Quantité 10/Pk., 20 Pk./Cs.
Séries BGL2
Gamme de produits BCR Cleanroom Glove Liners