Learn More
BD Solution de coloration 7-AAD
Code produit 15819828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15819828 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
7-AAD est un cancérogène potentiel. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un dispositif de protection des yeux / du visage.
Code produit 15819828 Fournisseur BD Code fournisseur 559925
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
7-AAD est un cancérogène potentiel. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un dispositif de protection des yeux / du visage.
Colorant d’acide nucléique pratique et prêt à l’emploi qui peut être utilisé à la place de l’iodure de propidium (PI)
  • 7-AAD : 7-Aminoactinomycine D
  • Format : Solution
  • Peut être utilisé en association avec des anticorps monoclonaux marqués à la phycoérythrine (PE) et au isiothiocyanate de fluorescéine (FITC) dans l’analyse 2 couleurs
  • Chevauchement spectral minimal entre les émissions de fluorescéine 7-AAD, PE et FITC
  • Plage de détection : plage rouge lointain du spectre
  • Tampon de stockage : Solution tampon aqueuse contenant du sérum de veau fœtal et de l’azide de sodium à ≤0,09 %
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Peut être utilisé en association avec des anticorps monoclonaux marqués à la phycoérythrine (PE) et au isiothiocyanate de fluorescéine (FITC) dans l’analyse 2 couleurs
Quantité 2 mL
Type de produit Solution de coloration 7-AAD
Contenu et stockage 4°C
Usage exclusivement réservé à la recherche