Learn More
BD AKP Streptavidin
Code produit 15886468
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15886468 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15886468 Fournisseur BD Code fournisseur 551008
Enzyme pré-diluée prête à l’emploi, pratique à utiliser, qui permet une amplification optimale du signal et la détection d’un antigène
pulliTampon de stockage : Solution tampon aqueuse contenant du BSA, un stabilisateur protéique et de l’azoture de sodium à le; 0,09 %./li/ul/ppImmunohistochimie/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Quantité 50 ml
Contenu et stockage 4°C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
Usage exclusivement réservé à la recherche