Learn More
BD Tampon de liaison d’annexine V.
Code produit 15878698 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15878698 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15878698 Fournisseur BD Code fournisseur 556454
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Formulé pour une utilisation dans des dosages cytométriques en flux utilisant l’annexine V.
  • Composé de 0,2 μm de 0,1 M de Hepes stériles filtrés (pH 7,4), de 1,4 M de NaCl et de 25 mM de solution CaCl2
  • La solution de travail 1X doit être fabriquée en diluant le concentrat 10X.
  • La solution 1X restante à la fin de l’expérience doit être éliminée
  • Format : Tampon
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 ml
Contenu et stockage Stockage à °4C
Usage exclusivement réservé à la recherche