Learn More
BD Annexine V : Kit de détection de l’apoptose FITC I
Code produit 15868728 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15868728 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15868728 Fournisseur BD Code fournisseur 556547
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Includes
Solution de coloration de l’iodure de propidium, tampon de liaison d’annexine V-FITC
La coloration précède la perte d’intégrité de la membrane qui accompagne les dernières étapes de la mort cellulaire résultant de processus apoptotiques ou nécrotiques
  • Caractérisé par certaines caractéristiques morphologiques, notamment la perte d’asymétrie et d’adhérence de la membrane plasmique, la condensation du cytoplasme et du noyau, et le clivage internucléosomique de l’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Contenu et stockage 4°C
Conjugué FITC
Forme Liquide