Learn More
BD Annexine V : Kit de détection de l’apoptose FITC II
Code produit 15818738 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15818738 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15818738 Fournisseur BD Code fournisseur 556570
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
Annexine V recombinante purifiée, annexine V-FITC, solution de coloration de l’iodure de propidium, tampon de liaison d’annexine V
La coloration précède la perte d’intégrité de la membrane qui accompagne les dernières étapes de la mort cellulaire résultant de processus apoptotiques ou nécrotiques.
  • La coloration précède la perte d’intégrité de la membrane qui accompagne les dernières étapes de la mort cellulaire résultant de processus apoptotiques ou nécrotiques.
  • Composants : Annexine V recombinante purifiée, annexine V FITC, solution de coloration d’iodure de propidium, tampon de liaison d’annexine V 10X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Contenu et stockage 4°C
Nbre de réactions 100 tests
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Conjugué FITC
Forme Liquide