Includes
Tampon de liaison d’annexine V-FITC, d’annexine V et tampon de PBS
Tôt dans l’apoptose, avant la perte d’intégrité membranaire, la phosphatidylsérine (PS) translocalise de la foliole interne à la foliole externe de la membrane plasmique, ce qui l’expose à l’environnement cellulaire externe à la surface de la membrane plasmique. L’annexine V est une protéine de liaison aux phospholipides 35-36kDa, dépendante du calcium, avec une affinité élevée pour la PS et est utilisée pour surveiller indirectement la translocation de la PS. Le dosage de l’annexine V est facilité par l’observation selon laquelle la translocation de la PS semble être un phénomène apoptotique universel.
- Se lie aux surfaces phospholipides à charge négative
- Des concentrations définies de calcium et de sel sont nécessaires
Pour utilisation dans la microscopie par fluorescence
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Microscopie par fluorescence |
| Comprend | Tampon de liaison d’annexine V-FITC, d’annexine V et tampon de PBS |
| Quantité | 25 lames |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Type de produit | Kit de microscopie par fluorescence |
Usage exclusivement réservé à la recherche