Learn More
BD Annexine V-PE
Description
- Format : PE
Cytométrie en flux
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 tests |
| Volume d’échantillon | 5 μl |
| Tampon de stockage | Solution aqueuse tamponnée contenant 0,2 % de BSA et 0,09 % d’azoture de sodium |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Forme | Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche