Description
- Format : PE
Cytométrie en flux
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 tests |
| Volume d’échantillon | 5 μl |
| Tampon de stockage | Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Usage exclusivement réservé à la recherche