Learn More
BD Annexine V : Kit de détection de l’apoptose PE I
Code produit 15819768 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15819768 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15819768 Fournisseur BD Code fournisseur 559763
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Includes
Annexine V-PE, 7-AAD et tampon de liaison d’annexine V
Contient un programme apoptotique caractérisé par certaines caractéristiques morphologiques, notamment la perte d’asymétrie et d’adhérence de la membrane plasmique, la condensation du cytoplasme et du noyau, et le clivage internucléosomique de l’ADN
  • Le procédé implique une coloration qui précède la perte de l’intégrité de la membrane accompagnant les dernières étapes de la mort cellulaire résultant de processus apoptotiques ou nécrotiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Contenu et stockage 4°C
Forme Liquide