Description
Identifie l’apoptose à un stade antérieur que les essais basés sur des changements nucléaires tels que la fragmentation de l’ADN.
- Format : V450
- Volume par test : 5 μL
Cytométrie en flux
Specifications
Specifications
| Quantité | 50 dosages |
| Volume d’échantillon | 5 μl |
| Tampon de stockage | Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Usage exclusivement réservé à la recherche