Includes
Anti-IgS de souris et chèvre biotinylés, tampon de diluant d’anticorps, peroxydase de streptavidine-péroxydase de raifort (SAV-HRP), tampon DAB et chromogène DAB
- Détecte les molécules dans un microenvironnement tissulaire
- L’expression des protéines peut être étudiée en fonction des compartiments tissulaires ou cellulaires
- Les changements dus à des stimuli normaux ou pathologiques peuvent également être évalués
- La détection d’un anticorps lié à l’antigène peut être réalisée par des méthodes directes ou indirectes
- Taille : 200 tests
- État réglementaire : RUO
Immunohistochimie
Spécification
Spécification
| Conditions de stockage | 4deg;C |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochimie, Coloration immunohistochimique |
| Quantité | 1 kit |