Includes
Anti-IgS de rat et chèvre biotinylés, tampon de diluant d’anticorps, peroxydase de streptavidine-péroxydase de raifort (SAV-HRP), tampon DAB et chromogène DAB
- Utilisé avec tout anticorps primaire purifié
- Assure une réactivité maximale
- Contient des stabilisants protéiques pour améliorer la réactivité des anticorps
- Les agents de blocage réduisent la coloration non spécifique
Spécification
Spécification
| Conditions de stockage | 4deg;C |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochimie, Coloration immunohistochimique |
| Quantité | 1 kit |