Learn More
Kit de flux d’APC et de BrdU, 200 tests, BD
Code produit 15829098 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 50 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15829098 4 x 50 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15829098 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 557892
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Fourni avec 65 μl d’anticorps anti-BrdU conjugué à l’APC
Doté de réactifs pour la coloration immunofluorescente de la BrdU accompagnés d’un protocole, compatible avec l’utilisation d’anticorps fluorescents supplémentaires spécifiques à d’autres molécules cellulaires. Utilisé avec les anticorps anti-cytokine fluorescents dans les analyses de cellules mises en culture suite à une stimulation mitogène in vitro des populations de cellules lymphoïdes quiescentes.
  • Se compose d’un cytomètre en flux avec un laser de 488 nm capable de détecter la 7-AAD et d’un laser de 633 à 640 nm capable de détecter l’APC
  • La procédure de coloration comprend du paraformaldéhyde (fixateur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Nbre de tests 200
Comprend Un flacon de 65 mu;l d’anticorps anti-BrdU conjugué à l’APC, un flacon de 25 ml de tampon Cytofix/Cytopermtrade;, deux flacons de 25 ml de tampon Perm/Washtrade; (10x), un flacon de 10 ml de Cytopermtrade;
Quantité 4 x 50 tests
Application validée RUO
Type de produit Kit de flux APC BrdU