Description
Fournit les réactifs pour la coloration immunofluorescente BrdU avec un protocole compatible avec l'utilisation d'anticorps fluorescents supplémentaires spécifiques à d'autres molécules cellulaires. Utilisé avec les anticorps anti-cytokine fluorescents dans les analyses de cellules mises en culture suite à une stimulation mitogène in vitro des populations de cellules lymphoïdes quiescentes.
- Il comprend un cytomètre de flux doté d'un laser de 488 nm capable de détecter le 7-AAD et d'un laser de 633 à 640 nm capable de détecter l'APC.
- La procédure de coloration comprend du paraformaldéhyde (fixateur)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RUO |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Pour la coloration immunofluorescente de la BrdU, anticorps anti-cytokine fluorescents dans les analyses de cellules mises en culture |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Comprend | Un flacon de 65 mu;l d’anticorps anti-BrdU conjugué à l’APC, un flacon de 25 ml de tampon Cytofix/Cytopermtrade;, deux flacons de 25 ml de tampon Perm/Washtrade; (10x), un flacon de 10 ml de Cytopermtrade; |
| Nbre de tests | 50 |
| Quantité | 50 tests |
| Type de produit | Kit de flux APC BrdU |
Sécurité et traitement
- APC BrdU Flow Kit
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde