Learn More
BD Kit de détection de l’apoptose (APO-Direct)
Code produit 15858678 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15858678 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15858678 Fournisseur BD Code fournisseur 556381
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
FITC-dUTP, tampon de coloration PI / RNase, tampon de réaction, tampon de rinçage, tampon de lavage, enzyme TdT, cellules témoin négatif, cellules témoin positif
Méthode de coloration en une étape pour le marquage des ruptures d’ADN afin de détecter les cellules apoptotiques par cytométrie en flux.
  • Des réactifs sont fournis pour 50 tests de traitement
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Pharmingen APO-DIRECT Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: arsenic compounds, ethanol